Anti-ADORA3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E318]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2583
BWRLBS2583EA 262 EUR InStock
BWRLBS2583
Anti-ADORA3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E318]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids C-terminus of Human ADORA3.
ADORA3 (E318) pAb detects endogenous levels of Adenosine receptor A3 protein.
Type: Primary
Antigen: ADORA3
Clonality: Polyclonal
Clone: E318
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité