Anti-EDG-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L303]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2594
BWRLBS2594EA 262 EUR InStock
BWRLBS2594
Anti-EDG-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L303]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 281-330 of Human EDG-5.
EDG-5 (L303) pAb detects endogenous levels of EDG-5 protein.
Type: Primary
Antigen: EDG-5
Clonality: Polyclonal
Clone: L303
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité