Anti-HM74 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T327]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2605
BWRLBS2605EA 262 EUR InStock
BWRLBS2605
Anti-HM74 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T327]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human HM74.
HM74 (T327) pAb detects endogenous levels of HM74 protein.
Type: Primary
Antigen: HM74
Clonality: Polyclonal
Clone: T327
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité