Anti-GPR173 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y289]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2610
BWRLBS2610EA 262 EUR InStock
BWRLBS2610
Anti-GPR173 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y289]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 256-310 of Human GPR173.
GPR173 (Y289) pAb detects endogenous levels of GPR173 protein.
Type: Primary
Antigen: GPR173
Clonality: Polyclonal
Clone: Y289
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité