Anti-CCK-AR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P255]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2613
BWRLBS2613EA 262 EUR InStock
BWRLBS2613
Anti-CCK-AR Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P255]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 230-280 of Human CCK-AR.
CCK-AR (P255) pAb detects endogenous levels of CCK-AR protein.
Type: Primary
Antigen: CCK-AR
Clonality: Polyclonal
Clone: P255
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité