Anti-Dok-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R293]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2637
BWRLBS2637EA 262 EUR InStock
BWRLBS2637
Anti-Dok-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R293]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 271-320 of Human Dok-2.
Dok-2 (R293) pAb detects endogenous levels of Dok-2 protein.
Type: Primary
Antigen: Dok-2
Clonality: Polyclonal
Clone: R293
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité