Anti-ZNF23 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q185]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2647
BWRLBS2647EA 262 EUR InStock
BWRLBS2647
Anti-ZNF23 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q185]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 150-200 of Human ZNF23.
ZNF23 (Q185) pAb detects endogenous levels of ZNF23 protein.
Type: Primary
Antigen: ZNF23
Clonality: Polyclonal
Clone: Q185
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité