Anti-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K17]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2648
BWRLBS2648EA 262 EUR InStock
BWRLBS2648
Anti-PKAalpha/beta cat Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K17]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human PKAalpha.
PKA?/? cat (K17) pAb detects endogenous levels of PKA?/? protein.
Type: Primary
Antigen: PKAalpha/beta cat
Clonality: Polyclonal
Clone: K17
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité