Anti-TSC22 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E73]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2661
BWRLBS2661EA 262 EUR InStock
BWRLBS2661
Anti-TSC22 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E73]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 41-93 of Human TSC22.
TSC-22 (E73) pAb detects endogenous levels of TSC-22 protein.
Type: Primary
Antigen: TSC22
Clonality: Polyclonal
Clone: E73
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité