Anti-EDG-7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L148]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2698
BWRLBS2698EA 262 EUR InStock
BWRLBS2698
Anti-EDG-7 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L148]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 114-160 of Human EDG-7.
EDG-7 (L148) pAb detects endogenous levels of EDG-7 protein.
Type: Primary
Antigen: EDG-7
Clonality: Polyclonal
Clone: L148
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité