Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ADORA2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y361]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS2706
BWRLBS2706EA 262 EUR InStock
BWRLBS2706
Anti-ADORA2A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y361]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 330-380 of Human ADORA2A.

ADORA2A (Y361) pAb detects endogenous levels of Adenosine receptor A2a protein.

Type: Primary
Antigen: ADORA2A
Clonality: Polyclonal
Clone: Y361
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité