Anti-SRp75 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D134]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2750
BWRLBS2750EA 262 EUR InStock
BWRLBS2750
Anti-SRp75 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D134]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human SRp75.
SRp75 (D134) pAb detects endogenous levels of SRp75 protein.
Type: Primary
Antigen: SRp75
Clonality: Polyclonal
Clone: D134
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité