Anti-MAGI-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E255]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2754
BWRLBS2754EA 262 EUR InStock
BWRLBS2754
Anti-MAGI-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E255]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 224-276 of Human MAGI-2.
MAGI-2 (E255) pAb detects endogenous levels of MAGI-2 protein.
Type: Primary
Antigen: MAGI-2
Clonality: Polyclonal
Clone: E255
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS2754
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité