Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPR110 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K874]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS2777
BWRLBS2777EA 262 EUR InStock
BWRLBS2777
Anti-GPR110 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K874]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 846-898 of Human GPR110.

GPR110 (K874) pAb detects endogenous levels of GPR110 protein.

Type: Primary
Antigen: GPR110
Clonality: Polyclonal
Clone: K874
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité