Anti-GPR174 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K167]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2779
BWRLBS2779EA 262 EUR InStock
BWRLBS2779
Anti-GPR174 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K167]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 132-178 of Human GPR174.
GPR174 (K167) pAb detects endogenous levels of GPR174 protein.
Type: Primary
Antigen: GPR174
Clonality: Polyclonal
Clone: K167
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité