Anti-Ang-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E207]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2829
BWRLBS2829EA 262 EUR InStock
BWRLBS2829
Anti-Ang-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E207]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 176-224 of Human Ang-1.
Ang-1 (E207) pAb detects endogenous levels of Ang-1 (E207) protein.
Type: Primary
Antigen: Ang-1
Clonality: Polyclonal
Clone: E207
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité