Anti-RUNX-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N278]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2831
BWRLBS2831EA 262 EUR InStock
BWRLBS2831
Anti-RUNX-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N278]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 246-297 of Human RUNX-2.
RUNX2 (N278) pAb detects endogenous levels of RUNX2 protein.
Type: Primary
Antigen: RUNX-2
Clonality: Polyclonal
Clone: N278
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité