Anti-GROalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P88]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2835
BWRLBS2835EA 262 EUR InStock
BWRLBS2835
Anti-GROalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P88]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 41-90 of Human GROalpha.
GRO? (P88) pAb detects endogenous levels of GRO? protein.
Type: Primary
Antigen: GROalpha
Clonality: Polyclonal
Clone: P88
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité