Anti-UCP3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R308]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2849
BWRLBS2849EA 262 EUR InStock
BWRLBS2849
Anti-UCP3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R308]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 280-320 of Human UCP3.
UCP3 (R308) pAb detects endogenous levels of UCP3 protein.
Type: Primary
Antigen: UCP3
Clonality: Polyclonal
Clone: R308
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité