Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Chr-A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G360]

Fournisseur: Bioworld Technology
BS2904
BWRLBS2904EA 262 EUR InStock
BWRLBS2904
Anti-Chr-A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G360]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 331-380 of Human Chr-A.

Chr-A (G360) pAb detects endogenous levels of Chr-A protein.

Type: Primary
Antigen: Chr-A
Clonality: Polyclonal
Clone: G360
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité