Anti-SOD1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L85]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2915
BWRLBS2915EA 262 EUR InStock
BWRLBS2915
Anti-SOD1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L85]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 61-110 of Human SOD1.
SOD-1 (L85) pAb detects endogenous levels of SOD-1 protein.
Type: Primary
Antigen: SOD1
Clonality: Polyclonal
Clone: L85
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité