Anti-Synphilin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R846]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2939
BWRLBS2939EA 262 EUR InStock
BWRLBS2939
Anti-Synphilin-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R846]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 815-867 of Human Synphilin-1.
Synphilin-1 (R846) pAb detects endogenous levels of Synphilin-1 protein.
Type: Primary
Antigen: Synphilin-1
Clonality: Polyclonal
Clone: R846
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité