Anti-Sam 68 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y145]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2952
BWRLBS2952EA 262 EUR InStock
BWRLBS2952
Anti-Sam 68 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y145]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 120-170 of Human Sam 68.
Sam 68 (Y145) pAb detects endogenous levels of Sam 68 protein.
Type: Primary
Antigen: Sam 68
Clonality: Polyclonal
Clone: Y145
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité