Anti-Myotubularin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y290]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2971
BWRLBS2971EA 262 EUR InStock
BWRLBS2971
Anti-Myotubularin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y290]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 256-3111 of Human Myotubularin.
Myotubularin (Y290) pAb detects endogenous levels of Myotubularin protein.
Type: Primary
Antigen: Myotubularin
Clonality: Polyclonal
Clone: Y290
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité