Anti-Fgl2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V38]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2972
BWRLBS2972EA 262 EUR InStock
BWRLBS2972
Anti-Fgl2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V38]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 6-60 of Human Fgl2.
Fgl2 (V38) pAb detects endogenous levels of Fgl2 protein.
Type: Primary
Antigen: Fgl2
Clonality: Polyclonal
Clone: V38
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité