Anti-Histone H2A.X Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S130]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS2984
BWRLBS2984EA 262 EUR InStock
BWRLBS2984
Anti-Histone H2A.X Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S130]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 100-150 of Human Histone H2A.X.
Histone H2A.X (S130) pAb detects endogenous levels of Histone H2A.X protein.
Type: Primary
Antigen: Histone H2A.X
Clonality: Polyclonal
Clone: S130
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité