Anti-TIS11B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D88]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3004
BWRLBS3004EA 262 EUR InStock
BWRLBS3004
Anti-TIS11B Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D88]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human TIS11B.
TIS11B (D88) pAb detects endogenous levels of TIS11B protein.
Type: Primary
Antigen: TIS11B
Clonality: Polyclonal
Clone: D88
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité