Anti-CCHL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R104]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3019
BWRLBS3019EA 262 EUR InStock
BWRLBS3019
Anti-CCHL Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R104]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 80-120 of Human CCHL.
CCHL (R104) pAb detects endogenous levels of CCHL protein.
Type: Primary
Antigen: CCHL
Clonality: Polyclonal
Clone: R104
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité