Anti-CYP7B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q127]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3024
BWRLBS3024EA 262 EUR InStock
BWRLBS3024
Anti-CYP7B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q127]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 101-150 of Human CYP7B1.
CYP7B1 (Q127) pAb detects endogenous levels of CYP7B1 protein.
Type: Primary
Antigen: CYP7B1
Clonality: Polyclonal
Clone: Q127
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG BWRLBS3024
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité