Anti-RPL12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N103]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3046
BWRLBS3046EA 262 EUR InStock
BWRLBS3046
Anti-RPL12 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N103]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 72-121of Human RPL12.
RPL12 (N103) pAb detects endogenous levels of Ribosomal Protein L12 protein.
Type: Primary
Antigen: RPL12
Clonality: Polyclonal
Clone: N103
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité