Anti-RPL27A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V140]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3049
BWRLBS3049EA 262 EUR InStock
BWRLBS3049
Anti-RPL27A Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V140]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 120-160 of Human Ribosomal Protein L27A.
Ribosomal Protein L27A (V140) pAb detects endogenous levels of Ribosomal Protein L27A protein.
Type: Primary
Antigen: RPL27A
Clonality: Polyclonal
Clone: V140
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité