Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K197]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3053
BWRLBS3053EA 262 EUR InStock
BWRLBS3053
Anti-RPL5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K197]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 180-220 of Human Ribosomal Protein L5.
Ribosomal Protein L5 (K197) pAb detects endogenous levels of Ribosomal Protein L5 protein.
Type: Primary
Antigen: RPL5
Clonality: Polyclonal
Clone: K197
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité