Anti-ABHD9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D142]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3058
BWRLBS3058EA 262 EUR InStock
BWRLBS3058
Anti-ABHD9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D142]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 110-157 of Human ABHD9.
ABHD9 (D142) pAb detects endogenous levels of ABHD9 protein.
Type: Primary
Antigen: ABHD9
Clonality: Polyclonal
Clone: D142
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité