Anti-ACOT8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P172]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3062
BWRLBS3062EA 262 EUR InStock
BWRLBS3062
Anti-ACOT8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P172]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 151-200 of Human ACOT8.
ACOT8 (P172) pAb detects endogenous levels of ACOT8 protein.
Type: Primary
Antigen: ACOT8
Clonality: Polyclonal
Clone: P172
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité