Anti-AKR1B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K275]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3067
BWRLBS3067EA 262 EUR InStock
BWRLBS3067
Anti-AKR1B1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K275]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 240-290 of Human AKR1B1.
AKR1B1 (K275) pAb detects endogenous levels of AKR1B1 protein.
Type: Primary
Antigen: AKR1B1
Clonality: Polyclonal
Clone: K275
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité