Anti-APOA1BP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F151]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3071
BWRLBS3071EA 262 EUR InStock
BWRLBS3071
Anti-APOA1BP Rabbit Polyclonal Antibody [clone: F151]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 120-170 of Human APOA1BP.
APOA1BP (F151) pAb detects endogenous levels of NAD(P)H-hydrate epimerase protein.
Type: Primary
Antigen: APOA1BP
Clonality: Polyclonal
Clone: F151
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité