Anti-CA VB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N280]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3098
BWRLBS3098EA 262 EUR InStock
BWRLBS3098
Anti-CA VB Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N280]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-298 of Human CA VB.
CA VB (N280) pAb detects endogenous levels of CA VB protein.
Type: Primary
Antigen: CA VB
Clonality: Polyclonal
Clone: N280
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité