Anti-CEP135 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H1117]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3100
BWRLBS3100EA 262 EUR InStock
BWRLBS3100
Anti-CEP135 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: H1117]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1087-1140 of Human CEP135.
CEP135 (H1117) pAb detects endogenous levels of CEP135 protein.
Type: Primary
Antigen: CEP135
Clonality: Polyclonal
Clone: H1117
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité