Anti-CLN6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N258]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3102
BWRLBS3102EA 262 EUR InStock
BWRLBS3102
Anti-CLN6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N258]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 229-274 of Human CLN6.
CLN6 (N258) pAb detects endogenous levels of CLN6 protein.
Type: Primary
Antigen: CLN6
Clonality: Polyclonal
Clone: N258
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité