Anti-INSL4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L79]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3118
BWRLBS3118EA 262 EUR InStock
BWRLBS3118
Anti-INSL4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L79]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 34-96 of Human INSL4.
INSL4 (L79) pAb detects endogenous levels of INSL4 protein.
Type: Primary
Antigen: INSL4
Clonality: Polyclonal
Clone: L79
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité