Anti-Paxillin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q82]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3183
BWRLBS3183EA 262 EUR InStock
BWRLBS3183
Anti-Paxillin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q82]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 50-100 of Human Paxillin.
Paxillin (Q82) pAb detects endogenous levels of Paxillin protein.
Type: Primary
Antigen: Paxillin
Clonality: Polyclonal
Clone: Q82
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité