Anti-TG1019 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R251]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3237
BWRLBS3237EA 262 EUR InStock
BWRLBS3237
Anti-TG1019 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R251]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 220-270 of Human TG1019.
TG1019 (R251) pAb detects endogenous levels of TG1019 protein.
Type: Primary
Antigen: TG1019
Clonality: Polyclonal
Clone: R251
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité