Anti-TRH-R1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W234]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3241
BWRLBS3241EA 262 EUR InStock
BWRLBS3241
Anti-TRH-R1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W234]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 250-300 of Human TRH-R1.
TRH-R1 (W234) pAb detects endogenous levels of TRH-R1 protein.
Type: Primary
Antigen: TRH-R1
Clonality: Polyclonal
Clone: W234
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité