Anti-c-Fms Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q718]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3245
BWRLBS3245EA 262 EUR InStock
BWRLBS3245
Anti-c-Fms Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q718]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 691-740 of Human c-Fms.
c-Fms (Q718) pAb detects endogenous levels of c-Fms protein.
Type: Primary
Antigen: c-Fms
Clonality: Polyclonal
Clone: Q718
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité