Anti-CPN1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q452]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3278
BWRLBS3278EA 262 EUR InStock
BWRLBS3278
Anti-CPN1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q452]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 420-470 of Human CPN1.
CPN1 (Q452) pAb detects endogenous levels of Carboxypeptidase N catalytic chain protein.
Type: Primary
Antigen: CPN1
Clonality: Polyclonal
Clone: Q452
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité