Anti-FBP3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R241]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3297
BWRLBS3297EA 262 EUR InStock
BWRLBS3297
Anti-FBP3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R241]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 210-254 of Human FBP3.
FBP3 (R241) pAb detects endogenous levels of FBP3 protein.
Type: Primary
Antigen: FBP3
Clonality: Polyclonal
Clone: R241
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité