Anti-MNDA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V406]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3332
BWRLBS3332EA 262 EUR InStock
BWRLBS3332
Anti-MNDA Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V406]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 380-430 of Human MNDA.
MNDA (V406) pAb detects endogenous levels of MNDA protein.
Type: Primary
Antigen: MNDA
Clonality: Polyclonal
Clone: V406
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité