Anti-NDUFA8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P141]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3336
BWRLBS3336EA 262 EUR InStock
BWRLBS3336
Anti-NDUFA8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: P141]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 120-170 of Human NDUFA8.
NDUFA8 (P141) pAb detects endogenous levels of NDUFA8 protein.
Type: Primary
Antigen: NDUFA8
Clonality: Polyclonal
Clone: P141
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité