Anti-N4BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y415]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3340
BWRLBS3340EA 262 EUR InStock
BWRLBS3340
Anti-N4BP1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Y415]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 391-440 of Human N4BP1.
N4BP1 (Y415) pAb detects endogenous levels of N4BP1 protein.
Type: Primary
Antigen: N4BP1
Clonality: Polyclonal
Clone: Y415
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité