Anti-Pmp24 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L27]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS3366
BWRLBS3366EA 262 EUR InStock
BWRLBS3366
Anti-Pmp24 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L27]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminual of Human Pmp24.
Pmp24 (L27) pAb detects endogenous levels of Pmp24 protein.
Type: Primary
Antigen: Pmp24
Clonality: Polyclonal
Clone: L27
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité